6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32810-1G OR32810-5G
APOSOR32810-1GEA 338 EUR
APOSOR32810-1G APOSOR32810-5G
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03830266
CAS nummer: 6238-96-6