4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32815-1G OR32815-250MG
APOSOR32815-1GEA 331 EUR
APOSOR32815-1G APOSOR32815-250MG
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Formule: C₆H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00138484
CAS nummer: 821016-54-0