2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32819-1G OR32819-5G OR32819-25G
APOSOR32819-1GEA 155 EUR
APOSOR32819-1G APOSOR32819-5G APOSOR32819-25G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile
Formule: C₁₂H₈ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140699
CAS nummer: 73535-73-6