2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3282-1G OR3282-5G OR3282-25G
APOSOR3282-1GEA 22 EUR
APOSOR3282-1G APOSOR3282-5G APOSOR3282-25G
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Formule: C₃HCl₂N₃
Smeltpunt: 50…56 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04115347
CAS nummer: 2831-66-5