1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32823-1G
OR32823-5G
APOSOR32823-1GEA
182
EUR
APOSOR32823-1G
APOSOR32823-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride
Formule:
C₇H₈Cl₃NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01114586 CAS nummer: 51572-93-1 |