4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32824-1G OR32824-5G
APOSOR32824-1GEA 338 EUR
APOSOR32824-1G APOSOR32824-5G
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride
Formule: C₇H₈Cl₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114587
CAS nummer: 15256-10-7