1-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32827-1G OR32827-5G OR32827-25G
APOSOR32827-1GEA 123 EUR
APOSOR32827-1G APOSOR32827-5G APOSOR32827-25G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139964
CAS nummer: 64488-03-5