1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32831-1G OR32831-5G OR32831-25G
APOSOR32831-1GEA 182 EUR
APOSOR32831-1G APOSOR32831-5G APOSOR32831-25G
1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139984
CAS nummer: 338754-68-0