1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32832-1G
OR32832-5G
OR32832-25G
APOSOR32832-1GEA
182
EUR
APOSOR32832-1G
APOSOR32832-5G
APOSOR32832-25G
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule:
C₁₃H₁₁NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00139999 CAS nummer: 89960-36-1 |