1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32835-1G OR32835-5G
APOSOR32835-1GEA 164 EUR
APOSOR32835-1G APOSOR32835-5G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139865
CAS nummer: 338755-21-8