1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32841-1G OR32841-5G
APOSOR32841-1GEA 541 EUR
APOSOR32841-1G APOSOR32841-5G
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100219
CAS nummer: 34296-51-0