2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Chloro-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32851-1G OR32851-25G OR32851-5G
APOSOR32851-1GEA 182 EUR
APOSOR32851-1G APOSOR32851-25G APOSOR32851-5G
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldehyde 95%
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldehyde
Formule: C₁₀H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 152842-93-8