2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32855-1G OR32855-5G
APOSOR32855-1GEA 271 EUR
APOSOR32855-1G APOSOR32855-5G
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04125587
CAS nummer: 86723-63-9