3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (E)-N-[(3-Chlorophenyl)methylidene]hydroxylamine
OR32889-1G OR32889-5G
APOSOR32889-1GEA 164 EUR
APOSOR32889-1G APOSOR32889-5G
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01070635
CAS nummer: 92062-57-2