1-Amino-2-methylnaphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32890-1G OR32890-5G
APOSOR32890-1GEA 29.2 EUR
APOSOR32890-1G APOSOR32890-5G
1-Amino-2-methylnaphthalene 95%
1-Amino-2-methylnaphthalene
Formule: C₁₁H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059135
CAS nummer: 2246-44-8