2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32904-1G OR32904-5G
APOSOR32904-1GEA 182 EUR
APOSOR32904-1G APOSOR32904-5G
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01759944
CAS nummer: 7576-88-7