Ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32913-1G OR32913-5G OR32913-25G
APOSOR32913-1GEA 182 EUR
APOSOR32913-1G APOSOR32913-5G APOSOR32913-25G
Ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₈ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01213111
CAS nummer: 349397-63-3