Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32914-1G OR32914-5G OR32914-25G
APOSOR32914-1GEA 182 EUR
APOSOR32914-1G APOSOR32914-5G APOSOR32914-25G
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₆H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01213113
CAS nummer: 349397-64-4