2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3294-25G OR3294-5G OR3294-100G
APOSOR3294-25GEA 246 EUR
APOSOR3294-25G APOSOR3294-5G APOSOR3294-100G
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
Kookpunt: 125 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086345
CAS nummer: 18113-04-7