3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32947-1G OR32947-5G
APOSOR32947-1GEA 271 EUR
APOSOR32947-1G APOSOR32947-5G
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02223275
CAS nummer: 134796-54-6