1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32955-1G OR32955-5G
APOSOR32955-1GEA 123 EUR
APOSOR32955-1G APOSOR32955-5G
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139897
CAS nummer: 338783-23-6