Ethyl 2-(2-bromoacetyl)benzenecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-(2-bromoacetyl)benzoate
OR32965-1G OR32965-5G
APOSOR32965-1GEA 541 EUR
APOSOR32965-1G APOSOR32965-5G
Ethyl 2-(2-bromoacetyl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-2-(2-bromoacetyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142009
CAS nummer: 133993-34-7