Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32981-1G OR32981-5G
APOSOR32981-1GEA 64.3 EUR
APOSOR32981-1G APOSOR32981-5G
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173395
CAS nummer: 27568-05-4