(4-Methoxybenzyl)malononitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32986-1G OR32986-5G
APOSOR32986-1GEA 246 EUR
APOSOR32986-1G APOSOR32986-5G
(4-Methoxybenzyl)malononitrile 95%
(4-Methoxybenzyl)malononitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231623
CAS nummer: 5553-92-4