3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32989-1G OR32989-5G
APOSOR32989-1GEA 271 EUR
APOSOR32989-1G APOSOR32989-5G
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formule: C₆H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02585559
CAS nummer: 17184-19-9