trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3299-1G OR3299-5G
APOSOR3299-1GEA 0 EUR
APOSOR3299-1G APOSOR3299-5G
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844587
CAS nummer: 27960-59-4