4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR32995-1G OR32995-25G OR32995-5G
APOSOR32995-1GEA 182 EUR
APOSOR32995-1G APOSOR32995-25G APOSOR32995-5G
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456170
CAS nummer: 57728-67-3