2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32998-1G OR32998-5G
APOSOR32998-1GEA 338 EUR
APOSOR32998-1G APOSOR32998-5G
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide
Formule: C₇H₆ClIN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01315229
CAS nummer: 343373-23-9