4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33002-1G OR33002-5G
APOSOR33002-1GEA 338 EUR
APOSOR33002-1G APOSOR33002-5G
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Formule: C₁₄H₁₄ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00754198
CAS nummer: 343373-72-8