2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridin-1-ium-1-olate
OR33007-1G OR33007-5G
APOSOR33007-1GEA 71.6 EUR
APOSOR33007-1G APOSOR33007-5G
2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
2,6-Dibromopyridine N-Oxide
Formule: C₅H₃Br₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234019
CAS nummer: 25373-69-7