2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33054-1G OR33054-5G
APOSOR33054-1GEA 271 EUR
APOSOR33054-1G APOSOR33054-5G
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid 95%
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056648
CAS nummer: 886361-91-7