5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33058-1G OR33058-5G
APOSOR33058-1GEA 541 EUR
APOSOR33058-1G APOSOR33058-5G
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056657
CAS nummer: 886361-96-2