2-Oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33066-1G OR33066-25G OR33066-5G
APOSOR33066-1GEA 182 EUR
APOSOR33066-1G APOSOR33066-25G APOSOR33066-5G
2-Oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
2-Oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formule: C₁₁H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100132
CAS nummer: 7692-89-9