1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33070-1G OR33070-5G OR33070-25G
APOSOR33070-1GEA 182 EUR
APOSOR33070-1G APOSOR33070-5G APOSOR33070-25G
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935944
CAS nummer: 4399-77-3