1-Benzyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33072-1G OR33072-5G
APOSOR33072-1GEA 271 EUR
APOSOR33072-1G APOSOR33072-5G
1-Benzyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00101801
CAS nummer: 4332-79-0