Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3308-100MG OR3308-250MG OR3308-1G
APOSOR3308-100MGEA 22 EUR
APOSOR3308-100MG APOSOR3308-250MG APOSOR3308-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Smeltpunt: 115…117 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06739225
CAS nummer: 913835-63-9