Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33089-1G OR33089-5G
APOSOR33089-1GEA 182 EUR
APOSOR33089-1G APOSOR33089-5G
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665075
CAS nummer: 53164-33-3