6-Indoleboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3309-1G OR3309-5G OR3309-25G
APOSOR3309-1GEA 43.8 EUR
APOSOR3309-1G APOSOR3309-5G APOSOR3309-25G
6-Indoleboronic acid 95%
6-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Smeltpunt: 177…181 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095176
CAS nummer: 147621-18-9