6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33095-1G OR33095-5G
APOSOR33095-1GEA 338 EUR
APOSOR33095-1G APOSOR33095-5G
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol
Formule: C₁₁H₁₁N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117816
CAS nummer: 109306-98-1