(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33098-1G OR33098-5G
APOSOR33098-1GEA 182 EUR
APOSOR33098-1G APOSOR33098-5G
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one
Formule: C₁₅H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179142
CAS nummer: 138716-23-1