2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenol
OR33099-1G OR33099-5G
APOSOR33099-1GEA 271 EUR
APOSOR33099-1G APOSOR33099-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128327
CAS nummer: 32277-91-1