4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33101-1G OR33101-5G OR33101-25G
APOSOR33101-1GEA 182 EUR
APOSOR33101-1G APOSOR33101-5G APOSOR33101-25G
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664609
CAS nummer: 339014-78-7