4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[5-(4-Dimethylaminophenyl)-2-oxazolyl]benzeneboronic acid
OR3311-1G OR3311-250MG
APOSOR3311-1GEA 1510 EUR
APOSOR3311-1G APOSOR3311-250MG
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid
Formule: C₁₇H₁₇BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689479
CAS nummer: 380499-66-1