1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33110-25G OR33110-5G
APOSOR33110-25GEA 519 EUR
APOSOR33110-25G APOSOR33110-5G
1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
1-Methylindol-3-ylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130160
CAS nummer: 1912-48-7