3-Cyanophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR3312-25G
OR3312-5G
APOSOR3312-25GEA
35.1
EUR
APOSOR3312-25G
APOSOR3312-5G
3-Cyanophenylboronic acid 98%
3-Cyanophenylboronic acid
Formule:
C₇H₆BNO₂ Smeltpunt: 298 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318967 CAS nummer: 150255-96-2 |