N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33121-1G OR33121-25G OR33121-5G
APOSOR33121-1GEA 182 EUR
APOSOR33121-1G APOSOR33121-25G APOSOR33121-5G
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
N-(4-Methylbenzyl)urea
Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 164.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01314625
CAS nummer: 54582-34-2