N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(4-Chlorobenzyl)urea
OR33123-1G OR33123-25G OR33123-5G
APOSOR33123-1GEA 182 EUR
APOSOR33123-1G APOSOR33123-25G APOSOR33123-5G
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
N-(4-Chlorobenzyl)urea
Formule: C₈H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01314630
CAS nummer: 65608-74-4