N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33126-1G OR33126-5G
APOSOR33126-1GEA 182 EUR
APOSOR33126-1G APOSOR33126-5G
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formule: C₁₀H₁₀INO
MW: 287.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01327898
CAS nummer: 23779-17-1