5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33158-1G OR33158-5G
APOSOR33158-1GEA 541 EUR
APOSOR33158-1G APOSOR33158-5G
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791232
CAS nummer: 26990-71-6