7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33159-1G OR33159-5G
APOSOR33159-1GEA 271 EUR
APOSOR33159-1G APOSOR33159-5G
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03305760
CAS nummer: 866132-04-9